Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse LGALS8 Protein
A cDNA sequence encoding the LGALS8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | LGALS8 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Activité biologique | The ED50 for this effect is ‰¤ 2ug/ml. Measured by its ability to agglutinate human red blood cells. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15975108
|
enQuireBio™
QP10769-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15955108
|
enQuireBio™
QP10769-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15965108
|
enQuireBio™
QP10769-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
LGALS8 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMLSLNNL QNIIYNPIIP YVGTITEQLK PGSLIVIRGH VPKDSERFQV DFQLGNSLKP RADVAFHFNP RFKRSSCIVC NTLTQEKWGW EEITYDMPFR KEKSFEIVFM VLKNKFQVAV NGRHVLLYAH RISPEQIDTV GIYGKVNIHS IGFRFSSDLQSMETSALGLT QINRENIQKP GKLQLSLPFE ARLNASMGPG RTVVIKGEVN TNARSFNVDL VAGKTRDIAL HLNPRLNVKA FVRNSFLQDA WGEEERNITC FPFSSGMYFE MIIYCDVREF KVAINGVHSL EYKHRFKDLS SIDTLSVDGD IRLLDVRSW | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
The ED50 for this effect is ‰¤ 2ug/ml. Measured by its ability to agglutinate human red blood cells. | |
Mouse | |
His | |
The LGALS8 solution (0.5 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 0.15M NaCl, 20% glycerol and 1mM DTT. |