Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse MANF Protein
A cDNA sequence encoding the MANF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | MANF Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Activité biologique | The ED50 as determined by a cell proliferation assay using rat C6 cells is less than 10microg/ml, corresponding to a specific activity of >100 IU/mg. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15975138
|
enQuireBio™
QP10779-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15965138
|
enQuireBio™
QP10779-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15955138
|
enQuireBio™
QP10779-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
MANF Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
LRPGDCEVCI SYLGRFYQDL KDRDVTFSPA TIEEELIKFC REARGKENRL CYYIGATDDA ATKIINEVSK PLAHHIPVEK ICEKLKKKDS QICELKYDNQ IDLSTVDLKK LRVKELKKIL DDWGEMCKGC AEKSDYIRKI NELMPKYAPK AASARTDL | |
Greater than 98.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
The ED50 as determined by a cell proliferation assay using rat C6 cells is less than 10microg/ml, corresponding to a specific activity of >100 IU/mg. | |
Mouse | |
Untagged | |
Lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4. |