Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse MFGE8 Protein
A cDNA sequence encoding the MFGE8 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom | MFGE8 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Mouse |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15911249
|
enQuireBio™
QP12692-1UG |
1 μg |
131.00€
1µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15931249
|
enQuireBio™
QP12692-5UG |
5 μg |
203.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15921249
|
enQuireBio™
QP12692-50UG |
50 μg |
1740.00€
50µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
MFGE8 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
MFGE8 protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ADLASGDFCD SSLCLNGGTC LTGQDNDIYC LCPEGFTGLV CNETERGPCS PNPCYNDAKC LVTLDTQRGD IFTEYICQCP VGYSGIHCET GCSTQLGMEG GAIADSQISA SSVYMGFMGL QRWGPELARL YRTGIVNAWT ASNYDSKPWI QVNLLRKMRV SGVMTQGASR AGRAEYLKTF KVAYSLDGRK FEFIQDESGG DKEFLGNLDN NSLKVNMFNP TLEAQYIKLY PVSCHRGCTL RFELLGCELH GCSEPLGLKN NTIPDSQMSA SSSYKTWNLR AFGWYPHLGR LDNQGKINAW TAQSNSAKEW LQVDLGTQRQ VTGIITQGAR DFGHIQYVAS YKVAHSDDGV QWTVYEEQGS SKVFQGNLDN NSHKKNIFEK PFMARYVRVL PVSWHNRITL RLELLGCHHH HHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |