Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse MIP-3 beta / CCL19 Protein
Recombinant Protein
2490.00€ - 4060.00€
Spécification
Nom | MIP-3 beta / CCL19 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | Scya19 |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15915729
|
enQuireBio™
QP5219-500UG |
500 μg |
2490.00€
500µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15905729
|
enQuireBio™
QP5219-1MG |
1 mg |
4060.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
MIP-3 beta / CCL19 Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
GANDAEDCCL SVTQRPIPGN IVKAFRYLLN EDGCRVPAVV FTTLRGYQLC APPDQPWVDR IIRRLKKSSA KNKGNSTRRS PVS | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Scya19 | |
Mouse | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |