Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse MUP1 Protein
A cDNA sequence encoding the MUP1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom MUP1 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Mouse
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15951439
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12754-5UG
5 μg
131.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 28-05-2024
pour voir le stock disponible 
15941439
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12754-20UG
20 μg
203.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 28-05-2024
pour voir le stock disponible 
15931439
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12754-1MG
1 mg
3915.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 28-05-2024
Spécification
MUP1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
The MUP1 solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 10% glycerol and 0.1M NaCl.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSEEASSTG RNFNVEKING EWHTIILASD KREKIEDNGN FRLFLEQIHV LENSLVLKFH TVRDEECSEL SMVADKTEKA GEYSVTYDGF NTFTIPKTDY DNFLMAHLIN EKDGETFQLM GLYGREPDLS SDIKERFAQL CEKHGILREN IIDLSNANRC LQARE
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.