Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Murinoglobulin-1 Protein
A DNA sequence encoding the Escherichia coli CFA/I fimbrial subunit E, was expressed in the hosts and tags indicated.
348.00€ - 3590.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_032671.2 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 17836 |
Nom | Murinoglobulin-1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16017480
|
enQuireBio™
QP7135-10UG |
10 μg |
348.00€
10µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16057480
|
enQuireBio™
QP7135-50UG |
50 μg |
493.00€
50µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16007480
|
enQuireBio™
QP7135-100UG |
100 μg |
820.00€
100µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16037480
|
enQuireBio™
QP7135-200UG |
200 μg |
1330.00€
200µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16047480
|
enQuireBio™
QP7135-500UG |
500 μg |
2260.00€
500µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16027480
|
enQuireBio™
QP7135-1MG |
1 mg |
3590.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_032671.2 | |
Murinoglobulin-1 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
17836 | |
Research Use Only | |
Mug1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
TPEISWSLRT TLSKRPEEPP RKDPSSNDPL TETIRKYFPE TWVWDIVTVN STGLAEVEMT VPDTITEWKA GALCLSNDTG LGLSSVVPLQ AFKPFFVEVS LPYSVVRGEA FMLKATVMNY LPTSMQMSVQ LEASPDFTAV PVGDDQDSYC LSANGRHTSS WLVTPKSLGN VNFSVSAEAQ QSSEPCGSEV ATVPETGRKD TVVKVLIVEP E | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |