Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Nlrp3 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Nlrp3, was expressed in the hosts and tags indicated.
309.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_665826.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 216799 |
Nom | Nlrp3 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16081201
|
enQuireBio™
QP7856-EC-100UG |
100 μg |
940.00€
100µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16001211
|
enQuireBio™
QP7856-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16091201
|
enQuireBio™
QP7856-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16011211
|
enQuireBio™
QP7856-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16021211
|
enQuireBio™
QP7856-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16031211
|
enQuireBio™
QP7856-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_665826.1 | |
Nlrp3 Protein | |
Not determined. | |
Partial (see sequence information for more details). | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
216799 | |
Research Use Only | |
Nlrp3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MTSVRCKLAQ YLEDLEDVDL KKFKMHLEDY PPEKGCIPVP RGQMEKADHL DLATLMIDFN GEEKAWAMAV WIFAAINRRD LWEKAKKDQP EWNDTCTSHS SMVCQEDSLE EEWMGLLGYL SRISICKKKK DYCKMYRRHV RSRFYSIKDR NAR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |