Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse NMNAT1 Protein
A cDNA sequence encoding the NMNAT1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom | NMNAT1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Mouse |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15921769
|
enQuireBio™
QP12858-1UG |
1 μg |
131.00€
1µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15941769
|
enQuireBio™
QP12858-5UG |
5 μg |
203.00€
5µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15931769
|
enQuireBio™
QP12858-50UG |
50 μg |
1740.00€
50µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NMNAT1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
NMNAT1 protein solution (1 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4), 20% glycerol and 1mM EDTA. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMDSSKKT EVVLLACGSF NPITNMHLRL FELAKDYMHA TGKYSVIKGI ISPVGDAYKK KGLIPAHHRI IMAELATKNS HWVEVDTWES LQKEWVETVK VLRYHQEKLA TGSCSYPQSS PALEKPGRKR KWADQKQDSS PQKPQEPKPT GVPKVKLLCG ITNDISSTKI RRALRRGQSI RYLVPDLVQE YIEKHELYNT ESEGRNAGVT LAPLQRNAAE AKHNHSTL | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |