Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse OPG Protein
A cDNA sequence encoding the OPG was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | OPG Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Mouse |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15971979
|
enQuireBio™
QP12928-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15951979
|
enQuireBio™
QP12928-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15961979
|
enQuireBio™
QP12928-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
OPG Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
OPG protein solution (0.25 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
ETLPPKYLHY DPETGHQLLC DKCAPGTYLK QHCTVRRKTL CVPCPDHSYT DSWHTSDECV YCSPVCKELQ SVKQECNRTH NRVCECEEGR YLEIEFCLKH RSCPPGSGVV QAGTPERNTV CKKCPDGFFS GETSSKAPCI KHTNCSTFGL LLIQKGNATH DNVCSGNREA TQKCGIDVTL CEEAFFRFAV PTKIIPNWLS VLVDSLPGTK VNAESVERIK RRHSSQEQTF QLLKLWKHQN RDQEMVKKII QDIDLCESSV QRHLGHSNLT TEQLLALMES LPGKKISPEE IERTRKTCKS SEQLLKLLSL WRIKNGDQDT LKGLMYALKH LKTSHFPKTV THSLRKTMRF LHSFTMYRLY QKLFLEMIGN QVQSVKISCL LEHHHHHH | |
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE. |