Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse OSM Protein
A cDNA sequence encoding the OSM was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 6790.00€
Spécification
Nom | OSM Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Mouse |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15995208
|
enQuireBio™
QP10801-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15975208
|
enQuireBio™
QP10801-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15985208
|
enQuireBio™
QP10801-1MG |
1 mg |
6790.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
OSM Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Mouse | |
Untagged | |
OSM protein was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in 1xPBS, pH 7.4. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
NRGCSNSSSQ LLSQLQNQAN LTGNTESLLE PYIRLQNLNT PDLRAACTQH SVAFPSEDTL RQLSKPHFLS TVYTTLDRVL YQLDALRQKF LKTPAFPKLD SARHNILGIR NNVFCMARLL NHSLEIPEPT QTDSGASRST TTPDVFNTKI GSCGFLWGYH RFMGSVGRVF REWDDGSTRS R | |
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |