Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse PDIA3 Protein
A cDNA sequence encoding the PDIA3 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1595.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 14827 |
---|---|
Nom | PDIA3 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | Pdia3 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15975228
|
enQuireBio™
QP10807-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15965228
|
enQuireBio™
QP10807-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15955228
|
enQuireBio™
QP10807-100UG |
100 μg |
1595.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
14827 | |
Research Use Only | |
Pdia3 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMSDVLEL TDENFESRVS DTGSAGLMLV EFFAPWCGHC KRLAPEYEAA ATRLKGIVPL AKVDCTANTN TCNKYGVSGY PTLKIFRDGE EAGAYDGPRT ADGIVSHLKK QAGPASVPLR TEEEFKKFIS DKDASVVGFF RDLFSDGHSE FLKAASNLRD NYRFAHTNIE SLVKEYDDNG EGITIFRPLH LANKFEDKTV AYTEKKMTSG KIKKFIQDSI FGLCPHMTED NKDLIQGKDL LTAYYDVDYE KNAKGSNYWR NRVMMVAKKF LDAGHKLNFA VASRKTFSHE LSDFGLESTT GEVPVVAIRT AKGEKFVMQE EFSRDGKALE QFLQEYFDGN LKRYLKSEPI PESNEGPVKV VVAENFDDIV NEEDKDVLIE FYAPWCGHCK NLEPKYKELG EKLSKDPNIV IAKMDATAND VPSPYEVKGF PTIYFSPANK KLTPKKYEGG RELNDFISYL QREATNPPII QEEKPKKKKK AQEDL | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |
PDIA3 Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Specific activity is >15 A650/cm/min/mg,obtained by measuring the increase of insulin precipitation in absorbance at 650nm resulting from the reduction of insulin. | |
Mouse | |
His | |
PDIA3 protein solution (1 mg/ml) containing 20 mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 0.1M NaCl and 10% glycerol . |