Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Placenta-expressed transcript 1 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Placenta-expressed transcript 1 protein, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_083915.2 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 76509 |
Nom | Placenta-expressed transcript 1 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16011931
|
enQuireBio™
QP7974-EC-100UG |
100 μg |
735.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16031931
|
enQuireBio™
QP7974-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16021931
|
enQuireBio™
QP7974-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16041931
|
enQuireBio™
QP7974-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16051931
|
enQuireBio™
QP7974-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16061931
|
enQuireBio™
QP7974-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_083915.2 | |
Placenta-expressed transcript 1 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
76509 | |
Research Use Only | |
Plet1 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
SDNGSCVVLD NIYTSDILEI STMANVSGGD VTYTVTVPVN DSVSAVILKA VKEDDSPVGT WSGTYEKCND SSVYYNLTSQ SQSVFQTNWT VPTSEDVTKV NLQVLIVVNR TASKSSVKME QVQPSASTPI PESSETSQTI NTTPTVNTAK TTAKDTANTT AVTTANTTAN TTAVTTAKTT AKSLAIRTLG S | |
Greater than 86.6% as determined by SDS-PAGE. |