Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse PODXL Protein
A cDNA sequence encoding the PODXL was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom PODXL Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Mouse
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15972469
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13088-2UG
2 μg
131.00€
2µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15952469
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13088-10UG
10 μg
203.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15962469
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13088-1MG
1 mg
7540.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
PODXL Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
PODXL protein solution (0.5 mg/ml) containing Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
HNGNETSTSA IKSSTVQSHQ SATTSTEVTT GHPVASTLAS TQPSNPTPFT TSTQSPSMPT STPNPTSNQS GGNLTSSVSE VDKTKTSSPS STAFTSSSGQ TASSGGKSGD SFTTAPTTTL GLINVSSQPT DLNTTSKLLS TPTTDNTTSP QQPVDSSPST ASHPVGQHTP AAVPSSSGST PSTDNSTLTW KPTTHKPLGT SEATQPLTSQ TPGITTLPVS TLQQSMASTV GTTTEEFTHL ISNGTPVAPP GPSTPSPIWA FGNYQLNCEP PIRPDEELLI LNLTRASLCE RSPLDEKEKL VELLCHSVKA SFKPAEDLCT LHVAPILDNQ AVAVKRIIIE TKLSPKAVYE LLKDRWDDLT EAGVSDMKLG KEGPPEVNED RFSLEHHHHH H
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.