Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Protein ABHD11 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Protein ABHD11, was expressed in the hosts and tags indicated.
245.00€ - 3260.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_660250.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 68758 |
Nom | Protein ABHD11 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16090951
|
enQuireBio™
QP7815-EC-100UG |
100 μg |
735.00€
100µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16010961
|
enQuireBio™
QP7815-EC-1MG |
1 mg |
3260.00€
1mg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16000961
|
enQuireBio™
QP7815-EC-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16020961
|
enQuireBio™
QP7815-EC-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16030961
|
enQuireBio™
QP7815-EC-500UG |
500 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16040961
|
enQuireBio™
QP7815-EC-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_660250.1 | |
Protein ABHD11 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
68758 | |
Research Use Only | |
Abhd11 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MLRWARAWRV PRGVLGASSP RRLAVPVTFC SSRSSGQENA DLRPLPLSYN LLDGDATLPA IVFLHGLFGS KTNFNSLAKA MVQRTGRRVL TVDARNHGDS PHSPDASYEA MSQDLQGLLP QLGLVPCVLV GHSMGGKTAM LLALQRPDVV ERLVVVDISP VGTTPGSHIG AFIAAMKAVE IPEKVPHSQA RKLADKQLSS VVKEAGIRQF LLTNLVEVGG RFSWRLNLDT LAQHLDKIMT FPQQREPYSG PTLFLLGGNS TYVQPSHHSE IRRLFPQAQI QTVPNAGHWV HSDKPQDFMD AVTSFLA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |