Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Resistin / ADSF / RETN Protein
Recombinant Protein
107.00€ - 7105.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001191888.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 57264 |
Nom | Resistin / ADSF / RETN Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15936129
|
enQuireBio™
QP5437-5UG |
5 μg |
107.00€
5µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15916129
|
enQuireBio™
QP5437-25UG |
25 μg |
252.00€
25µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15996119
|
enQuireBio™
QP5437-100UG |
100 μg |
940.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15926129
|
enQuireBio™
QP5437-500UG |
500 μg |
4325.00€
500µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15906129
|
enQuireBio™
QP5437-1MG |
1 mg |
7105.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_001191888.1 | |
Resistin / ADSF / RETN Protein | |
Less than or equal to 1.00 EUs/ug as determined by the LAL method. | |
Mouse Resistin / ADSF / RETN induces IL-8 production in human PBMCs detected via ELISA (typical ED50 is 400-600 ng/ml). | |
Mouse | |
Untagged | |
Sterile filtered (0.22 um) solution containing 0.1% TFA |
57264 | |
Research Use Only | |
RETN | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSSMPLCPID EAIDKKIKQD FNSLFPNAIK NIGLNCWTVS SRGKLASCPE GTAVLSCSCG SACGSWDIRE EKVCHCQCAR IDWTAARCCK LQVAS | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |