missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant Mouse S100A1 Protein

A cDNA sequence encoding the S100A1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

131.00€ - 3915.00€

Spécification

Nom S100A1 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Mouse
Consulter d'autres spécifications

Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15993399
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13386-5UG
5 μg
131.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15983399
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13386-20UG
20 μg
203.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15973399
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13386-1MG
1 mg
3915.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

Spécification

Spécification

S100A1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
S100A1 protein solution (1 mg/ml) containing 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 30% glycerol and 0.1M NaCl.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSELESAME TLINVFHAHS GKEGDKYKLS KKELKDLLQT ELSGFLDVQK DADAVDKVMK ELDENGDGEV DFKEYVVLVA ALTVACNNFF WETS
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications