Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Serine protease 29 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Serine protease 29, was expressed in the hosts and tags indicated.
605.00€ - 1715.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_444490.2 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 114662 |
Nom | Serine protease 29 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15912898
|
enQuireBio™
QP10142-MA-20UG |
20 μg |
605.00€
20µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15922898
|
enQuireBio™
QP10142-MA-50UG |
50 μg |
1195.00€
50µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15902898
|
enQuireBio™
QP10142-MA-100UG |
100 μg |
1715.00€
100µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
NP_444490.2 | |
Serine protease 29 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
114662 | |
Research Use Only | |
Prss29 | |
Recombinant Protein | |
Mammal | |
GTPAPGPEDV LMGIVGGHSA PQGKWPWQVS LRIYRYYWAF WVHNCGGSII HPQWVLTAAH CIRERDADPS VFRIRVGEAY LYGGKELLSV SRVIIHPDFV HAGLGSDVAL LQLAVSVQSF PNVKPVKLPS ESLEVTKKDV CWVTGWGAVS THRSLPPPYR LQQVQVKIID NSLCEEMYHN ATRHRNRGQK LILKDMLCAG NQGQDSCYGD SGGPLVCNVT GSWTLVGVVS WGYGCALRDF PGVYARVQSF LPWITQQMQR FS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |