Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse SERPINA9 Protein
A cDNA sequence encoding the SERPINA9 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom | SERPINA9 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Mouse |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15933639
|
enQuireBio™
QP13460-1UG |
1 μg |
131.00€
1µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15953639
|
enQuireBio™
QP13460-5UG |
5 μg |
203.00€
5µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15943639
|
enQuireBio™
QP13460-50UG |
50 μg |
1740.00€
50µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
SERPINA9 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
His | |
SERPINA9 protein solution (0.25 mg/ml) contains Phosphate Buffered Saline (pH 7.4) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
NPYNQESSHL PSMKKNPASQ VSPSNTRFSF LLYQRLAQEN PGQNILFSPV SISTSLAMLS LGARSATKTQ ILRTLGFNFT WVSEPTIHMG FEYLVRSLNK CHQGRELRMG SVLFIRKELQ LQATFLDRVK KLYGAKVFSE DFSNAATAQA QINSYVEKET KGKVVDVIQD LDSQTAMVLV NHIFFKANWT QPFSTANTNK SFPFLLSKGT TVHVPMMHQT ESFAFGVDKE LGCSILQMDY RGDAVAFFVL PGKGKMRQLE KSLSARRLRK WSRSLQKRWI KVFIPKFSIS ASYNLETILP KMGIRDAFNS NADFSGITKT HFLQVSKAAH KAVLDVSEEG TEAAAATTTK LIVRSRDTPS SIIAFKEPFL ILLLDKNTES VLFLGKVENP RKMLEHHHHH H | |
Greater than 85.0% as determined by SDS-PAGE. |