Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse Serum Albumin / HSA / ALB Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) Serum Albumin / HSA / ALB, was expressed in the hosts and tags indicated.
287.00€ - 3175.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_033784.2 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 11657 |
Nom | Serum Albumin / HSA / ALB Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16007321
|
enQuireBio™
QP8965-YE-100UG |
100 μg |
880.00€
100µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16047321
|
enQuireBio™
QP8965-YE-500UG |
500 μg |
2535.00€
500µg |
Expédition estimée: 05-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16017321
|
enQuireBio™
QP8965-YE-10UG |
10 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16037321
|
enQuireBio™
QP8965-YE-200UG |
200 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16057321
|
enQuireBio™
QP8965-YE-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
16027321
|
enQuireBio™
QP8965-YE-1MG |
1 mg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_033784.2 | |
Serum Albumin / HSA / ALB Protein | |
Not determined. | |
Extracellular Domain | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
11657 | |
Research Use Only | |
ALB | |
Recombinant Protein | |
Yeast | |
EAHKSEIAHR YNDLGEQHFK GLVLIAFSQY LQKCSYDEHA KLVQEVTDFA KTCVADESAA NCDKSLHTLF GDKLCAIPNL RENYGELADC CTKQEPERNE CFLQHKDDNP SLPPFERPEA EAMCTSFKEN PTTFMGHYLH EVARRHPYFY APELLYYAEQ YNEILTQCCA EADKESCLTP KLDGVKEKAL VSSVRQRMKC SSMQKFGERA FKAWAVARLS QTFPNADFAE ITKLATDLTK VNKECCHGDL LECADDRAEL AKYMCENQAT ISSKLQTCCD KPLLKKAHCL SEVEHDTMPA DLPAIAADFV EDQEVCKNYA EAKDVFLGTF LYEYSRRHPD YSVSLLLRLA KKYEATLEKC CAEANPPACY GTVLAEFQPL VEEPKNLVKT NCDLYEKLGE YGFQNAILVR YTQKAPQVST PTLVEAARNL GRVGTKCCTL PEDQRLPCVE DYLSAILNRV CLLHEKTPVS EHVTKCCSGS LVERRPCFSA LTVDETYVPK EFKAETFTFH SDICTLPEKE KQIKKQTALA ELVKHKPKAT AEQLKTVMDD FAQFLDTCCK AADKDTCFST EGPNLVTRCK DALA | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |