Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse SNCA Protein
A cDNA sequence encoding the SNCA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | SNCA Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Mouse |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15923889
|
enQuireBio™
QP13535-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15913889
|
enQuireBio™
QP13535-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15903889
|
enQuireBio™
QP13535-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 03-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
SNCA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Mouse | |
Untagged | |
The SNCA protein contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 7.5) and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MDVFMKGLSK AKEGVVAAAE KTKQGVAEAA GKTKEGVLYV GSKTKEGVVH GVTTVAEKTK EQVTNVGGAV VTGVTAVAQK TVEGAGNIAA ATGFVKKDQM GKGEEGYPQE GILEDMPVDP GSEAYEMPSE EGYQDYEPEA | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |