Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse tBID Protein
A cDNA sequence encoding the tBID was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 6960.00€
Spécification
Nom tBID Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Mouse
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15924439
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13704-2UG
2 μg
131.00€
2µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15914439
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13704-1MG
1 mg
6960.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15904439
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13704-10UG
10 μg Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
N/A Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Spécification
tBID Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
Untagged
The Mouse Truncated BID protein solution contains 10mM Tris-HCl pH 8.0, 1mM EDTA and 250mM NaCl.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MDSEVSNGSG LGAEHITDLL VFGFLQSSGC TRQELEVLGR ELPVQAYWEA DLEDELQTDG SQASRSFNQG RIEPDSESQE EIIHNIARHL AQIGDEMDHN IQPTLVRQLA AQFMNGSLSE EDKRNCLAKA LDEVKTAFPR DMENDKAMLI MTMLLAKKVA SHAPSLLRDV FHTTVNFINQ NLFSYVRNLV RNEMD
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE.