Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse TNFR2 Protein
A cDNA sequence encoding the TNFR2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) 21938
Nom TNFR2 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Symbole de gène(s) Tnfrsf1b
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15975468
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10886-5UG
5 μg
131.00€
5µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15965468
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10886-20UG
20 μg
203.00€
20µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15955468
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10886-1MG
1 mg
3915.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
21938
Research Use Only
Tnfrsf1b
Recombinant Protein
E. coli
MPAQVAFTPY APEPGSTCRL REYYDQTAQM CCSKCSPGQH AKVFCTKTSD TVCDSCEDST YTQLWNWVPE CLSCGSRCSS DQVETQACTR EQNRICTCRP GWYCALSKQE GCRLCAPLRK CRPGFGVARP GTETSDVVCK PCAPGTFSNT TSSTDICRPH QICNVVAIPG NASMDAVCTS TSPT
Greater than 97.0% as determined by SDS-PAGE.
TNFR2 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
The ED50 as determined by its ability to inhibit the TNF-? mediated cytotoxicity in the L-929 cells is less than 0.2microg/ml, corresponding to a specific activity of > 5000IU/mg in the presence of 0.25ng/mL of rHuTNF-a.
Mouse
Untagged
TNFR2 protein was lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in PBS, pH 7.4.