Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse TREM2 Protein
A DNA sequence encoding the Mus musculus (Mouse) TREM2, was expressed in the hosts and tags indicated.
348.00€ - 3590.00€
Spécification
Numéro d’adhésion | NP_001259007.1 |
---|---|
Identification génétique (Entrez) | 83433 |
Nom | TREM2 Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15995589
|
enQuireBio™
QP4435-10UG |
10 μg |
348.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15925599
|
enQuireBio™
QP4435-20UG |
20 μg |
650.00€
20µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15975599
|
enQuireBio™
QP4435-MA-100UG |
100 μg |
1620.00€
100µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15915599
|
enQuireBio™
QP4435-200UG |
200 μg |
1330.00€
200µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15935599
|
enQuireBio™
QP4435-500UG |
500 μg |
2260.00€
500µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15905599
|
enQuireBio™
QP4435-1MG |
1 mg |
3590.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15985599
|
enQuireBio™
QP4435-MA-50UG |
50 μg |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||||
Spécification
NP_001259007.1 | |
TREM2 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mouse | |
His | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
83433 | |
Research Use Only | |
Trem2 | |
Recombinant Protein | |
Mammal | |
LNTTVLQGMA GQSLRVSCTY DALKHWGRRK AWCRQLGEEG PCQRVVSTHG VWLLAFLKKR NGSTVIADDT LAGTVTITLK NLQAGDAGLY QCQSLRGREA EVLQKVLVEV LEDPLDDQDA GDLWVPEESS SFEGAQVEHS TSRNQETSFP PTS | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |