Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse VEGF Protein
A cDNA sequence encoding the VEGF was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7395.00€
Spécification
Nom | VEGF Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Activité biologique | The ED50 range, determined by the dose-dependent proliferation of human umbilical vein endothelial cells (HUVEC) (measured by 3H-thymidine uptake) is 1-2 ng/ml, corresponding to a specific activity of 1x106 Units/mg. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15925548
|
enQuireBio™
QP10910-INSECT-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15905548
|
enQuireBio™
QP10910-INSECT-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15915548
|
enQuireBio™
QP10910-INSECT-1MG |
1 mg |
7395.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
VEGF Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
Baculovirus | |
MNFLLSWVHW TLALLLYLHH AKWSQAAPTT EGEQKSHEVI KFMDVYQRSY CRPIETLVDI FQEYPDEIEY IFKPSCVPLM RCAGCCNDEA LECVPTSESN ITMQIMRIKP HQSQHIGEMS FLQHSRCECR PKKDRTKPEK KSVRGKGKGQ KRKRKKSRFK SWSVHCEPCS ERRKHLFVQD PQTCKCSCKN TDSRCKARQL ELNERTCRCD KPRR | |
Greater than 95.0% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
The ED50 range, determined by the dose-dependent proliferation of human umbilical vein endothelial cells (HUVEC) (measured by 3H-thymidine uptake) is 1-2 ng/ml, corresponding to a specific activity of 1x106 Units/mg. | |
Mouse | |
Untagged | |
The protein was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with no additives. |