Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse VPS29 Protein
A cDNA sequence encoding the VPS29 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom VPS29 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Mouse
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15945199
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13944-2UG
2 μg
131.00€
2µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15925199
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13944-10UG
10 μg
203.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15935199
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13944-1MG
1 mg
7540.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
VPS29 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
The VPS29 solution (0.5 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 100mM Nacl, 1mM DTT and 10% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSHMMLVLV LGDLHIPHRC NSLPAKFKKL LVPGKIQHIL CTGNLCTKES YDYLKTLAGD VHIVRGDFDE NLNYPEQKVV TVGQFKIGLI HGHQVIPWGD MASLALLQRQ FDVDILISGH THKFEAFEHE NKFYINPGSA TGAYNALETN IIPSFVLMDI QASTVVTYVY QLIGDDVKVE RIEYKKS
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.