Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mouse WIF1 Protein
A cDNA sequence encoding the WIF1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom WIF1 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Mouse
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15925249
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13960-2UG
2 μg
131.00€
2µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15905249
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13960-10UG
10 μg
203.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15915249
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP13960-1MG
1 mg
7540.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
WIF1 Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Mouse
His
WIF1 protein solution (1 mg/ml) contains 20mM MES (pH5.5), 1mM DTT, 1mM PMSF and 30% glycerol.
Research Use Only
Recombinant Protein
Baculovirus
GQPPEESLYL WIDAHQARVL IGFEEDILIV SEGKMAPFTH DFRKAQQRMP AIPVNIHSMN FTWQAAGQAE YFYEFLSLRS LDKGIMADPT VNVPLLGTVP HKASVVQVGF PCLGKQDGVA AFEVNVIVMN SEGNTILRTP QNAIFFKTCQ QAECPGGCRN GGFCNERRVC ECPDGFYGPHCEKALCIPRC MNGGLCVTPG FCICPPGFYG VNCDKANCST TCFNGGTCFY PGKCICPPGL EGEQCELSKC PQPCRNGGKC IGKSKCKCPK GYQGDLCSKP VCEPGCGAHG TCHEPNKCQC REGWHGRHCN KRYGASLMHA PRPAGAGLER HTPSLKKAED RRDPPESNYI WVEHHHHHH
Greater than 90.0% as determined by SDS-PAGE.