Learn More
enQuireBio™ Recombinant Multi Species PKACa2-RIIa2 Protein
A cDNA sequence encoding the PKACa2-RIIa2 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5365.00€
Spécification
Nom Multi Species PKACa2-RIIa2 Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Activité biologique Holoenzyme can be activated by adding the second messenger cAMP (Activation constant about 100nM) releasing two monomeric catalytic subunits.
Type de produit Recombinant Protein
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15975278
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10824-1UG
1 μg
131.00€
1µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15985278
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10824-3UG
3 μg
203.00€
3µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15965278
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10824-100UG
100 μg
5365.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
Multi Species PKACa2-RIIa2 Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
PKA holoenzyme type-II alpha is supplied in 50% glycerol.
Research Use Only
Holoenzyme can be activated by adding the second messenger cAMP (Activation constant about 100nM) releasing two monomeric catalytic subunits.
Multi Species
Untagged
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.