Learn More
enQuireBio™ Recombinant Mycoplasma High affinity transport system protein p37 Protein
A DNA sequence encoding the Mycoplasma hyorhinis High affinity transport system protein p37, was expressed in the hosts and tags indicated.
421.00€ - 3590.00€
Spécification
Nom | Mycoplasma High affinity transport system protein p37 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not determined. |
Symbole de gène(s) | p37 |
Longueur des protéines | Full Length |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16027310
|
enQuireBio™
QP7079-10UG |
10 μg |
421.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16067310
|
enQuireBio™
QP7079-50UG |
50 μg |
605.00€
50µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16017310
|
enQuireBio™
QP7079-100UG |
100 μg |
1025.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16047310
|
enQuireBio™
QP7079-200UG |
200 μg |
1690.00€
200µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16057310
|
enQuireBio™
QP7079-500UG |
500 μg |
2260.00€
500µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
16037310
|
enQuireBio™
QP7079-1MG |
1 mg |
3590.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Mycoplasma High affinity transport system protein p37 Protein | |
Not determined. | |
Full Length | |
Mycoplasma | |
His-SUMO | |
Tris-based buffer, 50% glycerol |
Research Use Only | |
p37 | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
CSNTGVVKQE DVSVSQGQWD KSITFGVSEA WLNKKKGGEK VNKEVINTFL ENFKKEFNKL KNANDKTKNF DDVDFKVTPI QDFTVLLNNL STDNPELDFG INASGKLVEF LKNNPGIITP ALETTTNSFV FDKEKDKFYV DGTDSDPLVK IAKEINKIFV ETPYASWTDE NHKWNGNVYQ SVYDPTVQAN FYRGMIWIKG NDETLAKIKK AWNDKDWNTF RNFGILHGKD NSFSKFKLEE TILKNHFQNK FTTLNEDRSA HPNAYKQKSA DTLGTLDDFH IAFSEEGSFA WTHNKSATKP FETKANEKME ALIVTNPIPY DVGVFRKSVN QLEQNLIVQT FINLAKNKQD TYGPLLGYNG YKKIDNFQKE IVEVYEKAIK | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |