Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Alarelin Protein
Recombinant Protein
131.00€ - 570.00€
Spécification
Nom Alarelin Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Other
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15965818
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10997-2MG
2 mg
131.00€
2mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15955818
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10997-10MG
10 mg
203.00€
10mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15945818
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10997-100MG
100 mg
570.00€
100mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
Alarelin Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
5-oxo-pro-His-Trp-Ser-Tyr-D-Ala-Leu-Arg-Pro-Nhet x CH3COOH
Greater than 98.0% as determined by Analysis by RP-HPLC.
Research Use Only
Recombinant Protein
Untagged
The Alarelin was lyophilized with no additives.