Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Aminopeptidase Protein
A cDNA sequence encoding the Aminopeptidase was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00€ - 615.00€
Spécification
Nom | Aminopeptidase Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Activité biologique | Recombinant Aeromonas Aminopeptidase was found to have an activity of 120 Units/mg protein. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15954118
|
enQuireBio™
QP10519-100U |
100 IU |
143.00€
100 unités |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15964118
|
enQuireBio™
QP10519-250U |
250 U |
397.00€
250 unités |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15974118
|
enQuireBio™
QP10519-500U |
500 U |
615.00€
500 unités |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Aminopeptidase Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
Non-species Specific | |
MKYTKTLLAM VLSATFCQAY AEDKVWISIG ADANQTVMKS GAESILPNSV ASSGQVWVGQ VDVAQLAELS HNMHEEHNRC GGYMVHPSAQ SAMAASAMPT TLASFVMPPI TQQATVTAWL PQVDASQITG TISSLESFTN RFYTTTSGAQ ASDWIASEWQ ALSASLPNAS VKQVSHSGYN QKSVVMTITG SEAPDEWIVI GGHLDSTIGS HTNEQSVAPG ADDDASGIAA VTEVIRVLSE NNFQPKRSIA FMAYAAEEVG LRGSQDLANQ YKSEGKNVVS ALQLDMTNYK GSAQDVVFIT DYTDSNFTQY LTQLMDEYLP SLTYGFDTCG YACSDHASWH NAGYPAAMPF ESKFNDYNPR IHTTQDTLAN SDPTGSHAKK FTQLGLAYAI EMGSATGDTP TPGNQLEDGV PVTDLSGSRG SNVWYTFELE TQKNLQITTS GGYGDLDLYV KFGSKASKQN WDCRPYLSGN NEVCTFNNAS PGTYSVMLTG YSNYSGASLK ASTF | |
Greater than 95.0% as determined by SEC-HPLC. |
Research Use Only | |
Recombinant Aeromonas Aminopeptidase was found to have an activity of 120 Units/mg protein. | |
Other | |
Untagged | |
Buffered solution containing 10mM Tris-HCl, 100mM NaCl and 5microm ZnSO4, pH 8.0. |