missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant other AsnRS Protein
A cDNA sequence encoding the AsnRS was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom | AsnRS Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Other |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15996098
|
enQuireBio™
QP11088-10UG |
10 μg |
131.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15916108
|
enQuireBio™
QP11088-50UG |
50 μg |
203.00€
50µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15906108
|
enQuireBio™
QP11088-1MG |
1 mg |
1740.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
AsnRS Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
His | |
AsnRS 0.2microm filtered solution containing 20mM HEPES, pH 7.4, 100mM NaCl, 5mM MgCl2, 5mM b-Mercaptoethanol and 10 % Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MTVYICPETG DDGNDGSELK PLRTLYQAMI ITKSSKGDFL IRTKKDGKQV WEAASKTALK KSWKRYEQEM LKNEKVAAKM LEKDATEVGV KAALEEAKKV QIELDTSLSY ITGVKIRDLV KHRNERVCIK GWIHRMRRQG KSLMFFILRD GTGFLQVLLM DKLCQTYDAL TVNTECTVEI YGAIKEVPEG KEAPNGHELI ADFWKIIGNA PSGGIDNVLN EEASVDKMLD NRHLVIRGEN AAALLRLRAA ATRAMREHFY NAGYVEVAPP TLVQTQVEGG STLFNLDYFG EQSFLTQSSQ LYLETCIPTL GDVFLHCSVL QGGKISHSST LAEYAHVEAE CPFITLDDLM EKIEELVCDT VDRLLADEEA KKLLEHINPK FQPPERPFLR MEYKDAIKWL QEHNVENEFG NTFTYGEDIA EAAERFMTDT INKPILLNRF PSEIKAFYMQ RDAKDNTLTE SVDLLMPGVG EIVGGSMRIW KFDELSKAFK NVEIDPKPYY WYLDQRLYGT CPHGGYGLGL ERFICWLTNT NHIRDVCLYP RFVGRCVP | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |