Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Avidin Biotin Protein
Recombinant Protein
131.00€ - 1440.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 396260 |
---|---|
Nom | Avidin Biotin Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Symbole de gène(s) | AVD |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15984138
|
enQuireBio™
QP10526-2MG |
2 mg |
131.00€
2mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15974138
|
enQuireBio™
QP10526-10MG |
10 mg |
203.00€
10mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15964138
|
enQuireBio™
QP10526-100MG |
100 mg |
1440.00€
100mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
396260 | |
Research Use Only | |
AVD | |
Recombinant Protein | |
Untagged | |
Salt-free lyophilized powder with no preservative added. |
Avidin Biotin Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Binding activity of Avidin-Biotin is 10-15units/mg protein. One unit of Avidin activity is defined as the amount of protein which will bind 1microg d-biotin. | |
Other | |
MVHATSPLLL LLLLSLALVA PGLSARKCSL TGKWTNDLGS NMTIGAVNSR GEFTGTYITA VTATSNEIKE SPLHGTQNTI NKRTQPTFGF TVNWKFSEST TVFTGQCFID RNGKEVLKTM WLLRSSVNDI GDDWKATRVG INIFTRLRTQ KE |