Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Batroxobin Protein
A cDNA sequence encoding the Batroxobin was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 2840.00€
Spécification
Nom | Batroxobin Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Other |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15906248
|
enQuireBio™
QP11130-10UG |
10 μg |
131.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15926248
|
enQuireBio™
QP11130-50UG |
50 μg |
203.00€
50µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15916248
|
enQuireBio™
QP11130-1MG |
1 mg |
2840.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Batroxobin Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
Untagged | |
The Batroxobin protein was lyophilized from a concentrated (1 mg/ml) solution with no additives. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MVLIRVIANL LILQVSYAQK SSELVIGGDE CDINEHPFLA FMYYSPRYFC GMTLINQEWV LTAAHCNRRF MRIHLGKHAG SVANYDEVVR YPKEKFICPN KKKNVITDKD IMLIRLDRPV KNSEHIAPLS LPSNPPSVGS VCRIMGWGAI TTSEDTYPDV PHCANINLFN NTVCREAYNG LPAKTLCAGV LQGGIDTCGG DSGGPLICNG QFQGILSWGS DPCAEPRKPA FYTKVFDYLP WIQSIIAGNK TATCP |