Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Carbonic Anhydrase II Protein
A cDNA sequence encoding the Carbonic Anhydrase II was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 4060.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 944832 |
---|---|
Nom | Carbonic Anhydrase II Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | can |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15976688
|
enQuireBio™
QP11275-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15966688
|
enQuireBio™
QP11275-25UG |
25 μg |
203.00€
25µg |
Expédition estimée: 14-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15956688
|
enQuireBio™
QP11275-1MG |
1 mg |
4060.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
944832 | |
Research Use Only | |
can | |
Other | |
His | |
The Carbonic Anhydrase 2 enzyme is supplied in 20mM Tris pH 8 and 1mM DTT. |
Carbonic Anhydrase II Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MKDIDTLISN NALWSKMLVE EDPGFFEKLAQAQKPRFLWI GCSDSRVPAE RLTGLEPGEL FVHRNVANLV IHTDLNCLSV VQYAVDVLEV EHIIICGHYG CGGVQAAVEN PELGLINNWL HIRDIWFKH SSLLGEMPQE RRLDTLCELN VMEQVYNLGH STIMQSAWKR GQKVTIHGWA YGIHDGLLRD LDVTATNRET LEQRYRHGIS NLKLKHANHK | |
Greater than 95.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |