Learn More
enQuireBio™ Recombinant other CAS9 S. Pyogenes Protein
A cDNA sequence encoding the CAS9 S. Pyogenes was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
1100.00€ - 5800.00€
Spécification
Nom CAS9 S. Pyogenes Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Activité biologique The incubation of 20pmol of CAS9 protein with 1microg pUC19 supercoiled vector at 37C for 4 hours leads to formation of less than 10% open circular pUC19 form as determined by gel electrophoresis. Also observed 97% of PCR product digestion after 30 minutes at 37C.
Type de produit Recombinant Protein
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15996698
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11279-50UG
50 μg
1100.00€
50µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15976698
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11279-100UG
100 μg
1885.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15986698
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP11279-500UG
500 μg
5800.00€
500µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
CAS9 S. Pyogenes Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Recombinant Protein
E. coli
MDKKYSIGLD IGTNSVGWAV ITDEYKVPSK KFKVLGNTDR HSIKKNLIGA LLFDSGETAE ATRLKRTARR RYTRRKNRIC YLQEIFSNEM AKVDDSFFHR LEESFLVEED KKHERHPIFG NIVDEVAYHE KYPTIYHLRK KLVDSTDKAD LRLIYLALAH MIKFRGHFLI EGDLNPDNSD VDKLFIQLVQ TYNQLFEENP INASGVDAKA ILSARLSKSR RLENLIAQLP GEKKNGLFGN LIALSLGLTP NFKSNFDLAE DAKLQLSKDT YDDDLDNLLA QIGDQYADLF LAAKNLSDAI LLSDILRVNT EITKAPLSAS MIKRYDEHHQ DLTLLKALVR QQLPEKYKEI FFDQSKNGYA GYIDGGASQE EFYKFIKPIL EKMDGTEELL VKLNREDLLR KQRTFDNGSI PHQIHLGELH AILRRQEDFY PFLKDNREKI EKILTFRIPY YVGPLARGNS RFAWMTRKSE ETITPWNFEE VVDKGASAQS FIERMTNFDK NLPNEKVLPK HSLLYEYFTV YNELTKVKYV TEGMRKPAFL SGEQKKAIVD LLFKTNRKVT VKQLKEDYFK KIECFDSVEI SGVEDRFNAS LGTYHDLLKI IKDKDFLDNE ENEDILEDIV LTLTLFEDRE MIEERLKTYA HLFDDKVMKQ LKRRRYTGWG RLSRKLINGI RDKQSGKTIL DFLKSDGFAN RNFMQLIHDD SLTFKEDIQK AQVSGQGDSL HEHIANLAGS PAIKKGILQT VKVVDELVKV MGRHKPENIV IEMARENQTT QKGQKNSRER MKRIEEGIKE LGSQILKEHP VENTQLQNEK LYLYYLQNGR DMYVDQELDI NRLSDYDVDH IVPQSFLKDD SIDNKVLTRS DKNRGKSDNV PSEEVVKKMK NYWRQLLNAK LITQRKFDNL TKAERGGLSE
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
The incubation of 20pmol of CAS9 protein with 1microg pUC19 supercoiled vector at 37C for 4 hours leads to formation of less than 10% open circular pUC19 form as determined by gel electrophoresis. Also observed 97% of PCR product digestion after 30 minutes at 37C.
Other
His
The CAS9 solution contains 10mM Tris-HCl, 300mM NaCl, 0.1mM EDTA, 50% glycerol and 1mM DTT pH 7.5.