missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Cys-Protein-A/G/L Protein
A cDNA sequence encoding the Cys-Protein-A/G/L was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
143.00€ - 1885.00€
Spécification
Nom | Cys-Protein-A/G/L Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Other |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15917728
|
enQuireBio™
QP11586-1MG |
1 mg |
143.00€
1mg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15907728
|
enQuireBio™
QP11586-10MG |
10 mg |
385.00€
10mg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15997718
|
enQuireBio™
QP11586-100MG |
100 mg |
1885.00€
100mg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Cys-Protein-A/G/L Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
Untagged | |
Protein- A/G/L was lyophilized without any additives. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
CNAAQHDEAQ QNAFYQVLNM PNLNADQRNG FIQSLKDDPS QSANVLGEAQ KLNDSQAPKA DAQQNNFNKD QQSAFYEILN MPNLNEAQRN GFIQSLKDDP SQSTNVLGEA KKLNESQAPK ADNNFNKEQQ NAFYEILNMP NLNEEQRNGF IQSLKDDPSQ SANLLSEAKK LNESQAPKAD NKFNKEQQNA FYEILHLPNL NEEQRNGFIQ SLKDDPSQSA NLLAEAKKLN DAQAPKADNK FNKEQQNAFY EILHLPNLTE EQRNGFIQSL KDDPSVSKEI LAEAKKLNDA QAPKEEDSLE GSGSGTYKLI LNGKTLKGET TTEAVDAATA EKVFKQYAND NGVDGEWTYD DATKTFTVTE KPEVIDASEL TPAVTTYKLV INGKTLKGET TTKAVDAETA EKAFKQYAND NGVDGVWTYD DATKTFTVTE EPRARPGSGS GKEETPETPE TDSEEEVTIK ANLIFANGST QTAEFKGTFE KATSEAYAYA DTLKKDNGEY TVDVADKGYT LNIKFAGKEK TPEEPKEEVT IKANLIYADG KTQTAEFKGT FEEATAEAYR YADALKKDNG EYTVDVADKG YTLNIKFAGK EKTPEEPKEE VTIKANLIYA DGKTQTAEFK GTFEEATAEA YRYADLLAKE NGKYTVDVAD KGYTLNIKFA GKEKTPEEPK EEVTIKANLI YADGKTQTAE FKGTFAEATA EAYRYADLLA KENGKYTADL EDGGYTINIR FAGKKVDEKP EEKEQVTIKE NIYFEDGTVQ TATFKGTFAE ATAEAYRYAD LLSKEHGKYT ADLEDGGYTI NIRFAG | |
Greater than 95.0% as determined by: (a) Analysis by SEC-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |