Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Der F1 Protein
A cDNA sequence encoding the Der F1 was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
228.00€ - 1740.00€
Spécification
Nom | Der F1 Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | DERF1 |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15917938
|
enQuireBio™
QP11656-100UG |
100 μg |
228.00€
100µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15937938
|
enQuireBio™
QP11656-500UG |
500 μg |
870.00€
500µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15927938
|
enQuireBio™
QP11656-1MG |
1 mg |
1740.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Der F1 Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKFVLAIASL LVLSTVYARP ASIKTFEEFK KAFNKNYATV EEEEVARKNF LESLKYVEAN KGAINHLSDL SLDEFKNRYL MSAEAFEQLK TQFDLNAETS ACRINSVNVP SELDLRSLRT VTPIRMQGGC GSCWAFSGVA ATESAYLAYR NTSLDLSEQE LVDCASQHGC HGDTIPRGIE YIQQNGVVEE RSYPYVAREQ RCRRPNSQHY GISNYCQIYP PDVKQIREAL TQTHTAIAVI IGIKDLRAFQ HYDGRTIIQH DNGYQPNYHA VNIVGYGSTQ GDDYWIVRNS WDTTWGDSGY GYFQAGNNLM MIEQYPYVVI M | |
Protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining) and RP-HPLC. |
Research Use Only | |
DERF1 | |
Other | |
His | |
60mM NaCl, 50mM Tris-HCl pH 8.0 and 1.2M Urea. |