Learn More
enQuireBio™ Recombinant other DsbA Protein
A cDNA sequence encoding the DsbA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 2030.00€
Spécification
Nom | DsbA Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Other |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15978088
|
enQuireBio™
QP11703-10UG |
10 μg |
131.00€
10µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15998088
|
enQuireBio™
QP11703-50UG |
50 μg |
203.00€
50µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15988088
|
enQuireBio™
QP11703-1MG |
1 mg |
2030.00€
1mg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
DsbA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
Untagged | |
The protein was lyophilized after from a sterile solution containing 50mM sodium phosphate buffer and 100mM sodium chloride. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKKIWLALAG LVLAFSASAA QYEDGKQYTT LEKPVAGAPQ VLEFFSFFCP HCYQFEEVLH ISDNVKKKLP EGVKMTKYHV NFMGGDLGKD LTQAWAVAMA LGVEDKVTVP LFEGVQKTQT IRSASDIRDV FINAGIKGEE YDAAWNSFVV KSLVAQQEKA AADVQLRGVP AMFVNGKYQL NPQGMDTSNM DVFVQQYADT VKYLSEKK | |
Greater than 95.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |