Learn More
enQuireBio™ Recombinant other DsbE Protein
A cDNA sequence encoding the DsbE was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | DsbE Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Other |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15958098
|
enQuireBio™
QP11705-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15948098
|
enQuireBio™
QP11705-25UG |
25 μg |
203.00€
25µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15938098
|
enQuireBio™
QP11705-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
DsbE Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
Untagged | |
The DsbE protein solution contains 20mM Tris-HCl, pH 7.5, 2mM EDTA and 10% Glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MRNAEGDDPT NLESALIGKP VPKFRLESLD NPGQFYQADV LTQGKPVLLN VWATWCPTCR AEHQYLNQLS AQGIRVVGMN YKDDRQKAIS WLKELGNPYA LSLFDGDGML GLDLGVYGAP ETFLIDGNGI IRYRHAGDLN PRVWEEEIKP LWEKYSKEAA Q | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |