Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Elcatonin Protein
Recombinant Protein
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | Elcatonin Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. |
Activité biologique | Biological Activity (based on net peptide) was found to be 6695.2 IU/mg. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15954328
|
enQuireBio™
QP10585-200UG |
200 μg |
131.00€
200µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15944328
|
enQuireBio™
QP10585-1MG |
1 mg |
203.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15934328
|
enQuireBio™
QP10585-100MG |
100 mg |
3915.00€
100mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Elcatonin Protein | |
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method. | |
Recombinant Protein | |
Untagged | |
The protein was lyophilized with no additives. |
Research Use Only | |
Biological Activity (based on net peptide) was found to be 6695.2 IU/mg. | |
Other | |
Ser-Asn-Leu-Ser-Thr-Asu-Val-Leu-Gly-Lys-Leu-Ser-Gln-Glu-Leu-His-Lys-Leu-Gln-Thr-Tyr-Pro-Arg-Thr-Asn-Val-Gly-Ala-Gly-Thr-Pro-NH2 | |
Greater than 93.3% as determined by:(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |