Learn More
enQuireBio™ Recombinant other GAGA-POZ Protein
A cDNA sequence encoding the GAGA-POZ was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 2610.00€
Spécification
Nom | GAGA-POZ Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Other |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15928808
|
enQuireBio™
QP11922-10UG |
10 μg |
131.00€
10µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15948808
|
enQuireBio™
QP11922-50UG |
50 μg |
203.00€
50µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15938808
|
enQuireBio™
QP11922-1MG |
1 mg |
2610.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
GAGA-POZ Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
Untagged | |
The protein containing 10mM HEPES (pH 7.4) and 25mM NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSLPMNSLYS LTWGDYGTSL VSAIQLLRCH GDLVDCTLAA GGRSFPAHKI VLCAASPFLLDLLKNTPCKH PVVMLAGVNA NDLEALLEFV YRGEVSVDHA QLPSLLQAAQ CLNIQGLAPQTVTKDDYTTH | |
Greater than 95.0% as determined by(a) Analysis by RP-HPLC. (b) Analysis by SDS-PAGE. |