missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Gliadin Gamma 18.6kDa Wheat Protein
A cDNA sequence encoding the Gliadin Gamma 18.6kDa Wheat was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 5655.00€
Spécification
Nom | Gliadin Gamma 18.6kDa Wheat Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Other |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15929008
|
enQuireBio™
QP11984-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15919008
|
enQuireBio™
QP11984-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15909008
|
enQuireBio™
QP11984-1MG |
1 mg |
5655.00€
1mg |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Gliadin Gamma 18.6kDa Wheat Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
His | |
Greater than 94% as determined by SDS-PAGE. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
Gliadin is supplied in 20mM HEPES buffer pH 8.0, 200mM NaCl, and 20% glycerol. |