missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
enQuireBio™ Recombinant other GrpE Protein
A cDNA sequence encoding the GrpE was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 4060.00€
Spécification
Nom | GrpE Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Other |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15919218
|
enQuireBio™
QP12053-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15909218
|
enQuireBio™
QP12053-25UG |
25 μg |
203.00€
25µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15999208
|
enQuireBio™
QP12053-1MG |
1 mg |
4060.00€
1mg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
GrpE Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
Untagged | |
The HSP24 protein solution contains 20mM Tris-HCl pH 8 and 0.1M NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MSSKEQKTPE GQAPEEIIMD QHEEIEAVEP EASAEQVDPR DEKIANLEAQ LAEAQTRERD GILRVKAEME NLRRRTELDI EKAHKFALEK FINELLPVID SLDRALEVAD KANPDMSAMV EGIELTLKSM LDVVRKFGVE VIAETNVPLD PNVHQAIAMV ESDDVAPGNV LGIMQKGYTL NGRTIRAAMV TVAKAKA | |
Greater than 90.0% as determined by analysis by SDS-PAGE. |