Learn More
enQuireBio™ Recombinant other GST Protein
A cDNA sequence encoding the GST was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 2610.00€
Spécification
Nom GST Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines < 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Activité biologique Specific activity is >20 units/mg. A unit is defined as the amount of enzyme that conjugate 1.0 u mole of 1-chloro-2,4-dinitrobenzene (CDNB) with reduced glutathione per minute at pH 6.5 at 25C.
Type de produit Recombinant Protein
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15964538
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10656-10UG
10 μg
131.00€
10µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15984538
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10656-50UG
50 μg
203.00€
50µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
15974538
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP10656-1MG
1 mg
2610.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
Spécification
GST Protein
< 1.0 EU per ug protein as determined by the LAL method.
Recombinant Protein
E. coli
MSPILGYWKI KGLVQPTRLL LEYLEEKYEE HLYERDEGDK WRNKKFELGL EFPNLPYYID GDVKLTQSMA IIRYIADKHN MLGGCPKERA EISMLEGAVL DIRYGVSRIA YSKDFETLKV DFLSKLPEML KMFEDRLCHK TYLNGDHVTH PDFMLYDALD VVLYMDPMCL DAFPKLVCFK KRIEAIPQID KYLKSSKYIA WPLQGWQATF GGGDHPPKSD LVPR
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE.
Research Use Only
Specific activity is >20 units/mg. A unit is defined as the amount of enzyme that conjugate 1.0 u mole of 1-chloro-2,4-dinitrobenzene (CDNB) with reduced glutathione per minute at pH 6.5 at 25C.
Other
Untagged
GST supplied in Phosphate Buffered Saline pH 7.4.