missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

enQuireBio™ Recombinant other HDV 167 a. a Protein

A cDNA sequence encoding the HDV 167 a. a was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.

228.00€ - 1740.00€

Spécification

Nom HDV 167 a. a Protein
État réglementaire Research Use Only
Concentration en endotoxines Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Type de produit Recombinant Protein
Réactivité croisée Other
Consulter d'autres spécifications

Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15989708
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12213-100UG
100 μg
228.00€
100µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15909718
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12213-500UG
500 μg
870.00€
500µg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
15999708
Afficher les documents Détails de la promotion
enQuireBio™
QP12213-1MG
1 mg
1740.00€
1mg
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 10-05-2024
pour voir le stock disponible 
Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!
Description

Description

Spécification

Spécification

HDV 167 a. a Protein
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request.
Other
Untagged
Protein is >95% pure as determined by 10% PAGE (coomassie staining).
Research Use Only
Recombinant Protein
E. coli
(1 mg/ml) 10mM CBB, pH 10, 100mM NaCl and 50% glycerol.
Vidéos
FDS
Documents

Documents

Product Certifications