Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Intein Bacillus Circulans Protein
A cDNA sequence encoding the Intein Bacillus Circulans was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | Intein Bacillus Circulans Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Other |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15970459
|
enQuireBio™
QP12451-5UG |
5 μg |
131.00€
5µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15960459
|
enQuireBio™
QP12451-20UG |
20 μg |
203.00€
20µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15950459
|
enQuireBio™
QP12451-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Intein Bacillus Circulans Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
His | |
The Intein solution (1 mg/ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 0.1M NaCl and 10% glycerol. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MKIEEGKLVI GSLEGCFAKG TNVLMADGSI ECIENIEVGN KVMGKDGRPR EVIKLPRGRE TMYSVVQKSQ HRAHKSDSSR EVPELLKFTC NATHELVVRT PRSVRRLSRT IKGVEYFEVI TFEMGQKKAP DGRIVELVKE VSKSYPISEG PERANELVES YRKASNKAYF EWTIEARDLS LLGSHVRKAT YQTYAPILYE NDHFFDYMQK SKFHLTIEGP KVLAYLLGLW IGDGLSDRAT FSVDSRDTSL MERVTEYAEK LNLCAEYKDR KEPQVAKTVN LYSKVVRGAS TNPGVSAWQV NTAYTAGQLV TYNGKTYKCL QPHTSLAGWE PSNVPALWQL QGGHGGIRNN LNTENPLWDA IVGLGFLKDG VKNIPSFLST DNIGTRETFL AGLIDSDGYV TDEHGIKATI KTIHTSVRDG LVSLARSLGL VVSVNAEPAK VDMNVTKHKI SYAIYMSGGD VLLNVLSKCA GSKKFRPAPA AAFARECRGF YFELQELKED DYYGITLSDD SDHQFLLGSQ VVVQNLEHHH HHH | |
Greater than 95% as determined by SDS-PAGE. |