Learn More
enQuireBio™ Recombinant other Internalin-A Protein
A cDNA sequence encoding the Internalin-A was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
252.00€ - 3915.00€
Spécification
Nom | Internalin-A Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Other |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15900469
|
enQuireBio™
QP12452-20UG |
20 μg |
252.00€
20µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15980459
|
enQuireBio™
QP12452-100UG |
100 μg |
520.00€
100µg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15990459
|
enQuireBio™
QP12452-1MG |
1 mg |
3915.00€
1mg |
Expédition estimée: 06-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
Internalin-A Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
His | |
Internalin-A is lyophilized from a 0.2microm filtered concentrated solution in 20mM PB pH 7.4 and 300mM NaCl. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MANENNFLEI MSETKEIKIV NIPDNNLKKV LNKSLNKSEN SDLTVKDLES IEYLYGIAEN ISNIEGLEYC KNLKILSLQN NDNSKKENFN TITDLSPLKY LKNLVVLDLR NNKISDLSPL ENLTNLESLR LSGNNISNIS PLNKLESLTT LTLSYNEITD ISTISNLKNL THLALYNNKI EDISSLKENT KLQNLSLGFN KIKDISVLSN LKNLYDLSLE ENNIKSIKSL SNLHKLSNIN LKNNKIEDIS PLETCNDFFE KLILDGNRIS DISSLSKKEI IVCSINNQTI TIKDWKVSDN NSFEIKLPND NLDIKIDNIS ENGTFIDNSI KWTNISPKSK LSFEFKQDID NDIHSIFYSG TVRFKRLEHHHH HH | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE and HPLC. |