Learn More
enQuireBio™ Recombinant other melA Protein
A cDNA sequence encoding the melA was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Identification génétique (Entrez) | 948636 |
---|---|
Nom | melA Protein |
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Symbole de gène(s) | melA |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15991189
|
enQuireBio™
QP12676-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15971189
|
enQuireBio™
QP12676-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15981189
|
enQuireBio™
QP12676-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 30-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
948636 | |
Research Use Only | |
melA | |
Other | |
His | |
The melA solution (1 mg/1ml) contains 20mM Tris-HCl buffer (pH 8.0), 1mM DTT, 0.1M NaCl and 10% glycerol. |
melA Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MGSSHHHHHH SSGLVPRGSH MGSMMSAPKI TFIGAGSTIF VKNILGDVFH REALKTAHIA LMDIDPTRLE ESHIVVRKLM DSAGASGKIT CHTQQKEALE DADFVVVAFQ IGGYEPCTVT DFEVCKRHGL EQTIADTLGP GGIMRALRTI PHLWQICEDM TEVCPDATML NYVNPMAMNT WAMYARYPHI KQVGLCHSVQ GTAEELARDL NIDPATLRYR CAGINHMAFY LELERKTADG SYVNLYPELL AAYEAGQAPK PNIHGNTRCQ NIVRYEMFKK LGYFVTESSE HFAEYTPWFI KPGREDLIER YKVPLDEYPK RCVEQLANWH KELEEYKKAS RIDIKPSREY ASTIMNAIWT GEPSVIYGNV RNDGLIDNLP QGCCVEVACL VDANGIQPTK VGTLPSHLAA LMQTNINVQT LLTEAILTEN RDRVYHAAMM DPHTAAVLGI DEIYALVDDL IAAHGDWLPG WLHR | |
Greater than 90% as determined by SDS-PAGE. |