Learn More
enQuireBio™ Recombinant other MIF T. Vaginalis Protein
A cDNA sequence encoding the MIF T. Vaginalis was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 7540.00€
Spécification
Nom | MIF T. Vaginalis Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Other |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15981259
|
enQuireBio™
QP12697-2UG |
2 μg |
131.00€
2µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15961259
|
enQuireBio™
QP12697-10UG |
10 μg |
203.00€
10µg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15971259
|
enQuireBio™
QP12697-1MG |
1 mg |
7540.00€
1mg |
Expédition estimée: 29-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
MIF T. Vaginalis Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
His | |
MIF T. Vaginalis filtered (0.4 microm) and lyophilized from 0.5 mg/ml solution in 20 mM Tris buffer and 50 mM NaCl, pH 7.5. |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
MPALVIKTNA KFTEEEKSKA TEELGNIVSK VLGKPISYVM VTLEDGVAVR FGGSDEKAAF MSLMSIGGLN RAVNKRASAA LTKWFTDHGF QGDRIYIVFN PKSAEDWGFN GDTFAHHHHH H | |
Greater than 95.0% as determined by SDS-PAGE. |