Learn More
enQuireBio™ Recombinant other MMLV RT Protein
A cDNA sequence encoding the MMLV RT was constructed and used to recombinantly synthesize the protein.
131.00€ - 870.00€
Spécification
Nom | MMLV RT Protein |
---|---|
État réglementaire | Research Use Only |
Concentration en endotoxines | Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. |
Type de produit | Recombinant Protein |
Réactivité croisée | Other |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15901289
|
enQuireBio™
QP12705-10000U |
10000 IU |
203.00€
10000 unités |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15911289
|
enQuireBio™
QP12705-2500U |
2500 U |
131.00€
2500 unités |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15921289
|
enQuireBio™
QP12705-50000U |
50000 IU |
870.00€
50000 unités |
Expédition estimée: 31-05-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Spécification
MMLV RT Protein | |
Not Determined. Testing recommended prior to use in cell culture and can be performed upon request. | |
Other | |
Untagged |
Research Use Only | |
Recombinant Protein | |
E. coli | |
50mM Tris-HCl, 0.1M NaCl, 0.1% Triton X-100, 2mM DTT, 0.1mM EDTA and 50% glycerol. |